Learn More
Equip Labo™ Armoire à porte
D’une largeur de 54 ou 84 cm, cette armoire à panneaux en mélamine blanche givrée, riche, robuste et fiable, est équipée de 1 une étagère réglable, de 4 roues et de 2 freins.
670.00€ - 930.00€
Spécification
Type de hotte | Armoire à porte |
---|---|
Profondeur (métrique) | 45 cm |
Hauteur (métrique) | 72 cm |
Nbre d’étagères | 1 |
Garantie | 12 mois |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12641872
|
Equip Labo
8604 |
45 x 54 x 72 cm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12605592
|
Equip Labo
8614 |
45 x 84 x 72 cm |
930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mobilier à roulettes
- Placé sous la paillasse
- Mobilier équipé de portes ou de tiroirs
- Largeur 54 ou 84 cm
- Armoire à panneaux en mélamine blanche dépolie
- Hauteur interne des tiroirs 8,5 cm
- Mobilier de porte
- 1 porte
- Équipé de 1 étagère réglable, de 4 roues et de 2 freins
Spécification
Armoire à porte | |
72 cm | |
12 mois | |
Blanc |
45 cm | |
1 | |
Armoire à porte |