Learn More
Drummond™ Micropipettes jetables Microcap™
Moyen rapide, sûr, propre et précis de transférer des liquides en microquantités
29.05€ - 93.56€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0,0039 in |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0,021 in |
Diamètre (métrique) interne | 0,09 mm |
Diamètre (métrique) externe | 0,53 mm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11900517
|
Drummond™
10000150 |
15 μL | 54 mm |
93.56€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11888661
|
Drummond™
07950-05 |
0,5 mu;l | 32 mm |
29.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tubes capillaires en verre de haute précision
- Microcaps jetables
- Avec support de marquage et distributeur à poire
Spécification
0,0039 in | |
0,09 mm | |
Verre | |
Micropipette |
0,021 in | |
0,53 mm | |
Support de marquage et distributeur à poire | |
Oui |