Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique MULTISTIRRER
Pour 6 ou 15 béchers d’un diamètre maximum de 85 mm ou 64 mm, respectivement. L’agitateur magnétique MULTISTIRRER Velp Scientifica™ est idéal pour thermostater les échantillons lorsqu’il est utilisé avec un bain-marie à circulation.
1055.00€ - 1905.00€
Spécification
Vitesse | 80 à 1 500 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Époxy |
Tension | 100/240 V |
Dimensions (L x l x H) | 370 x 230 x 51,5 mm |
Hauteur (métrique) | 51,5 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10065971
|
Velp Scientifica™
F203A0177 |
6 x 400 ml |
1055.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705704
|
Velp Scientifica™
F203A0178 |
15 x 250 ml |
1905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Contient 6 ou 15 positions pour béchers d’un diamètre maximal de 85 mm et 64 mm, respectivement.L’agitateur magnétique Velp Scientifica™ MULTISTIRRER est idéal pour thermostater les échantillons lorsqu’il est utilisé avec un bain-marie à circulation.
- Construction robuste
- Protection du panneau de commande contre le déversement de liquides
- Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
- Boîtier en acier inox
- Durée de vie prolongée
- Surface claire pour la visualisation des particules et des changements de couleur
- Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
- Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
- Malgré un démarrage progressif, la vitesse réglée est atteinte rapidement
- Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
- Contrôle de la température des échantillons par bain-marie à circulation
- Conception pratique Ergonomique
- Hauteur très faible
- Régulation de la vitesse de 50 à 1500 tr/min
- Plage de tension de secteur / fréquence universelle
- Poids faible, facile à déplacer
Spécification
80 à 1 500 tr/min | |
100/240 V | |
51,5 mm | |
50/60 Hz | |
Agitateur magnétique |
Époxy | |
370 x 230 x 51,5 mm | |
230 mm | |
Métal |