Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite.Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
Marque: Nabertherm™ TR-065RN
Informations supplémentaires : Poids : 72.00000kg
Description
- Température maximale :300°C
- Plage de températures de fonctionnement :+5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
- Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
- Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
- La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5°C maximum
- Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
- Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
- Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
- Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
- TR 1050 équipé de roulettes de transport
- Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
- Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
R7 | |
Jusqu’à 300°C | |
90 kg |
60 L | |
Étuve de séchage |