Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
19.61€ - 53.50€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,87 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16623902
|
Labcon
1037-800-000-9 |
1000 cônes/sachet ; 10 sachets/boîte | Non stérile |
19.61€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16633902
|
Labcon
1037-960-006-9 |
96 cônes / rack, 10 racks/sachet, 10 sachets / boîte | Non stérile |
52.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16643902
|
Labcon
1037-965-006-9 |
96 cônes / rack, 10 racks/sachet, 10 sachets / boîte | Stérile |
53.50€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pipette Tip
- Eclipse™ Extra Long
- Graduated at 2 μL and 10 μL
- With UltraFine™ point
- Fits Popular 10 μL Pipettors
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
10 μl | |
Transparent | |
1,87 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Oui |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
47,6 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine | |
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |