Learn More
Labcon Cônes de pipette à longueur étendue Eclipse™ FlexTop™ de 1250 μl avec pointes UltraFine™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque: Labcon 1045-260-000-9
27.72 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 6.80390kg
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipettes de 1000 μl et 1250 μl appréciées
- Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
88,9 mm | |
Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine, Flextop | |
480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,50 in | |
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
Manipulation de liquides | |
480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage /10 recharges/boîte | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de 1000 et 1250 µl appréciées | |
Eclipse™ |