Learn More
Labcon Cônes de pipette à longueur étendue Eclipse™ FlexTop™ de 1250 μl avec pointes UltraFine™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque: Labcon 1045-165-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 5.89670kg
Description
- Pointe de pipette
- Grande longueur Eclipse™ FlexTop™
- Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 μl courants
- Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Emballage individuel | |
200/boîte ; Emballage individuel | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,5 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; BPF FDA CFR21 ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine, Flextop | |
200/paquet | |
Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 μl appréciées | |
Eclipse™ |