Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
Faible force d’insertion et d’éjection, inférieure à 3 kg
30.21€ - 65.10€
Spécification
Volume (métrique) | 1250 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 3,50 in |
Longueur (métrique) | 88,9 mm |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16663912
|
Labcon
1042-260-000-9 |
480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage /10 recharges/boîte | Non stérile |
47.60€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16673912
|
Labcon
1042-965-006-9 |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Stérile |
65.10€
576 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16621913
|
Labcon
1042-960-006-9 |
96 cônes/rack ; 6 racks/sachet ; 8 sachets/boîte | Non stérile |
64.10€
576 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16611913
|
Labcon
1042-800-000-9 |
1000 cônes/sachet / 10 sachets/boîte | Non stérile |
30.21€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pipette Tip
- Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
- Fits Popular 1000 and 1250 μL Pipettors
- With 2.03 mm wide orifice for viscous samples
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Spécification
1250 μl | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui |
Sans filtre | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
À orifice large | |
Non |