Learn More
Fisherbrand™ Balance électronique
La balance électronique convient à de nombreuses applications de pesée et embarque des caractéristiques telles que le temps de stabilisation rapide, la protection contre les surcharges de quatre fois sa capacité nominale et un fonctionnement facile.
282.00€ - 396.00€
Spécification
Type de connexion | RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) |
---|---|
Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle |
Comprend | Adaptateur secteur |
Plage de températures (impériale) | 50°F à 104°F |
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15959345
|
Fisherbrand™
|
220 g | FPOS222 |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15969345
|
Fisherbrand™
|
620 g | FPOS622 |
316.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15979345
|
Fisherbrand™
|
2200 g | FPOS2201 |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15989345
|
Fisherbrand™
|
4200 g | FPOS4201 |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15999345
|
Fisherbrand™
|
6200 g | FPOS6201 |
309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- La technologie de pesage avancée permet la stabilisation de la balance en une seconde et des résultats de pesage rapides et précis, tout en améliorant l’efficacité, la productivité et le rendement de l’opérateur.
- La balance possède un système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois supérieures à sa capacité nominale.
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) | |
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle | |
50°F à 104°F | |
2 ans |
Écran LCD rétroéclairé | |
Adaptateur secteur | |
10 °C à 40 °C |