Learn More
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
3580.00€ - 4550.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat CE |
---|---|
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB |
Type d’affichage | Technologie tactile graphique intuitive |
Précision affichage | 0,1 mg |
Matériau | Verre, PBT, Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16685683
|
Sartorius
BCA64I-1CEU |
60 g | Vérifié |
3580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16695683
|
Sartorius
BCA64I-1CFR |
60 g | Vérifié (spécifique à la France) |
3580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16626243
|
Sartorius
BCA124I-1CEU |
120 g | Vérifié |
3680.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16636243
|
Sartorius
BCA124I-1CFR |
120 g | Vérifié (spécifique à la France) |
3680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16635653
|
Sartorius
BCA224I-1CEU |
220 g | Vérifié |
3960.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16645653
|
Sartorius
BCA224I-1CFR |
220 g | Vérifié (spécifique à la France) |
3960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16626253
|
Sartorius
BCA324I-1CEU |
320 g | Vérifié |
4550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16636253
|
Sartorius
BCA324I-1CFR |
320 g | Vérifié (spécifique à la France) |
4550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Certificat CE | |
Technologie tactile graphique intuitive | |
Verre, PBT, Acier inoxydable | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB | |
0,1 mg | |
Balance analytique électronique | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |