Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre ambré, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™
187.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- ND24
- 24-400
- Verre
- Ambré
- 40 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Silicone/PTFE | |
27,5 mm | |
40 ml | |
24-400 | |
Bouchon à vis | |
1ère classe hydrolytique |
Ambré | |
Verre | |
COT (EPA) | |
Polypropylène | |
95 mm |