Learn More
BRAND™ Support de sachet en fil d’acier
En fil d’acier recouvert d’époxy. Le support de sachet en fil d’acier BRAND™ comprend des pieds en caoutchouc qui empêchent les glissements. Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide.
Marque: BRAND™ 759703
12.28 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- En fil d’acier recouvert d’époxy
- Les pieds en caoutchouc empêchent les glissements.
- Disponible avec des sachets en polypropylène ou en polyamide
Spécification
Support | |
Non autoclavable | |
Sachets de mise au rebut | |
Fil d’acier | |
12 cm |
Revêtement époxy | |
Blanc | |
Support uniquement | |
250 mm |