Learn More
Eppendorf™ Pipettes Research™ plus
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes disposent d’une pointe conique à ressort, d’une option de réglage secondaire et d’un affichage de volume amélioré.
930.00€ - 1150.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type | Pipette mécanique |
Affichage | 4 chiffres |
Type de doigt | Ergonomique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15773469
|
Eppendorf™
3125000010 |
0,5 à 10 μl | 8 | Gris moyen | ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15793469
|
Eppendorf™
3125000036 |
10 à 100 μl | 8 | Jaune | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15713479
|
Eppendorf™
3125000052 |
30 à 300 μl | 8 | Orange | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15783469
|
Eppendorf™
3125000028 |
0,5 à 10 μl | 12 | Gris moyen | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15703479
|
Eppendorf™
3125000044 |
10 à 100 μl | 12 | Jaune | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15723479
|
Eppendorf™
3125000060 |
30 à 300 μl | 12 | Orange | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1015.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16212401
|
Eppendorf™
3125000214 |
1200 à 120 μl | 8 | Vert foncé | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
930.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16262421
|
Eppendorf™
3125000222 |
1200 à 120 μl | 12 | Vert foncé | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1047.48€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16202401
|
Eppendorf™
3125000109 |
5 à 100 μl | 24 | Jaune clair | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1150.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16282391
|
Eppendorf™
3125000087 |
1 à 20 μL | 24 | Rose clair | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1150.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16292391
|
Eppendorf™
3125000095 |
5 à 100 μl | 16 | Jaune clair | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1080.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16272391
|
Eppendorf™
3125000079 |
1 à 20 μL | 16 | Rose clair | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1080.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise le célèbre PhysioCare Concept™, qui réduit la fatigue de la main et du bras pendant le pipetage, maintient l’équilibre et permet un effort minimum de l’utilisateur
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Pointe conique à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur la pointe (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
- Extraction de phases et élimination des surnageants
Spécification
Autoclavable | |
Pipette mécanique | |
4 chiffres | |
Ergonomique |