Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !
39.75€ - 152.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines |
---|---|
Comprend | Couvercle amovible |
Matériau | EVA |
Type | Boîte de stockage cryogénique |
Quantité | 1 |
Includes: removable lid.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16504251
|
Fisherbrand™
|
9 l | Vert | Bac avec couvercle |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16524251
|
Fisherbrand™
|
2,5 L | Bleu | Seau avec couvercle |
78.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16554251
|
Fisherbrand™
|
4 l | Bleu | Seau avec couvercle |
87.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16564241
|
Fisherbrand™
|
4 l | Bleu | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16574241
|
Fisherbrand™
|
4 l | Vert | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16584241
|
Fisherbrand™
|
4 l | Violet | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16594241
|
Fisherbrand™
|
9 l | Bleu | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16534241
|
Fisherbrand™
|
1 l | Bleu | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16514251
|
Fisherbrand™
|
9 l | Violet | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16544241
|
Fisherbrand™
|
1 l | Vert | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16534251
|
Fisherbrand™
|
2,5 L | Vert | Seau avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16544251
|
Fisherbrand™
|
2,5 L | Violet | Seau avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16554241
|
Fisherbrand™
|
1 l | Violet | Bac avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16564251
|
Fisherbrand™
|
4 l | Vert | Seau avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16574251
|
Fisherbrand™
|
4 l | Violet | Seau avec couvercle |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
- Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
- Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
- Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines | |
EVA | |
1 |
Couvercle amovible | |
Boîte de stockage cryogénique | |
Non |