Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Evolution™ Smart
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart
498.00€ - 3585.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10688508
|
Thermo Scientific™
840-219000 |
Passeur linéaire intelligent 8 cuves thermostaté |
3585.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10429438
|
Thermo Scientific™
840-214600 |
Concentrateur de sondes et sondes de température Concentrateur externe avec prises pour 8 sondes de température max. |
2250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12200789
|
Thermo Scientific™
840-219500 |
Temperature Probe |
498.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Positionnez précisément jusqu’à huit échantillons grâce à l’accessoire pour passeur 8 cuves linéaire thermostaté Thermo Scientific™ Evolution™ Smart pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ de la série 200 et Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La thermostatisation, lorsqu’elle est nécessaire, s’effectue avec un débit d’eau provenant d’un bain-marie externe à recirculation et à température contrôlée.
Tirez le meilleur parti des capacités de votre spectrophotomètre :
- Automatisation de la mesure jusqu’à 8 échantillons
- Automatisation de la mesure des étalons pour les mesures d’AQ/CQ
- Mesure des réactions cinétiques multicellulaires
Caractéristiques :
- Plage de températures : -10 °C à 100 °C
- Le mécanisme porte-cuve de précision peut accueillir en toute sécurité jusqu’à 8 cuves d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Reconnaissance et alignement automatiques
- Système de transport des cuves de précision permettant un fonctionnement silencieux et un positionnement précis
- Connexions faciles pour le contrôle de la température des liquides de circulation
- Le plateau de collecte et l’évacuation recueillent toute fuite d’échantillons
- Contrôle total par logiciel avec le total grâce au logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ sur le spectrophotomètre Evolution 200 et avec logiciel Thermo Scientific™ VISIONpro™ sur le spectrophotomètre Evolution 300
Configurations :
- Utilisation en position d’échantillonnage du spectrophotomètre Evolution 200/300 uniquement
Options :
- Progiciel pour recirculateur pour le contrôle de la température
- Sonde(s) de température appropriée(s) pour la surveillance des températures
REMARQUE : Les applications microcuve et semi-microcuve ne sont pas recommandées avec cet accessoire