Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M7000 Imaging System
Système d’imagerie à lumière transmise et à fluorescence multicanal, entièrement automatisé, inversé et à hautes performances. Développé pour répondre aux attentes d’aujourd’hui en matière de qualité d’image, d’interactions avec l’interface utilisateur, de vitesse et de flexibilité de génération de données et de rapport qualité/prix pour l’utilisateur final en quelques clics seulement.
Marque:  Invitrogen™ AMF7000
Informations supplémentaires : Poids : 36.00000kg
Code produit. 15918206
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Qualité d’image exceptionnelle et polyvalence grâce à une tourelle porte-objectifs à 5 positions, à des canaux de fluorescence LED 4 couleurs et à lumière transmise, ainsi qu’à des appareils photo noir et blanc et couleur 3,2 MP CMOS.
  • Facilité d’utilisation exceptionnelle grâce au balayage X/Y entièrement automatisé, à la mise au point automatique et aux routines d’acquisition
  • L’acquisition d’images à grande vitesse couplée à un balayage de puits multipositions et aux options d’empilement en Z et de piquage de plaques offrent puissance et flexibilité à votre génération de données
  • Imagerie de cellules vivantes à intervalles entièrement intégrée à l’aide de l’incubateur sur platine EVOS en option pour un contrôle précis de la température, des gaz dans des conditions normoxiques ou hypoxiques, et de l’humidité
  • Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation et la quantification cellulaires grâce au logiciel d’analyse d’images Celleste™ en option
  • Associe et intègre des composants de précision à une fonctionnalité de conception moderne et unique qui permet une imagerie de fluorescence automatisée de qualité supérieure, partout, avec une organisation des tâches d’une efficacité sans précédent. L’automatisation complète du mouvement des étages X/Y de précision, la modification des 4 cubes de lumière fluorescente LED, la tourelle porte-objectifs à 5 positions, la mise au point et l’exposition et la commutation de l’appareil photo double font du système EVOS M7000 une plateforme exceptionnelle pour une variété d’applications d’imagerie exigeantes
  • Peut programmer l’exécution d’analyses de plaques à puits, d’expériences à intervalles et de balayage de surface de montage/piquage de plaques en modes d’empilements en Z et/ou d’intervalles dans le récipient de votre choix
  • Compatible avec tous les accessoires du système d’imagerie automatique EVOS FL prédécesseur
  • Polyvalent et extrêmement configurable grâce à une tourelle porte-objectifs à 5 positions et à la possibilité d’acquérir simultanément des images dans quatre canaux de fluorescence plus la lumière transmise
  • Une vaste gamme d’outils pour l’acquisition, la visualisation et l’analyse
  • Technologie d’éclairage LED intelligente
  • Facilité d’utilisation et fiabilité
  • &asterisk;Notez que trois (3) cordons d’alimentation spécifiques au pays doivent être commandés séparément dans les régions qui n’utilisent pas la prise d’alimentation de type B (Amérique du Nord) : Cordon d’alimentation AMEP4644 EVOS, cordon d’alimentation de type A (Amérique du Nord) AMEP4645 EVOS, cordon d’alimentation de type G (royaume-Uni) AMEP4646 EVOS, cordon d’alimentation de type C (Europe) AMEP4647 EVOS, cordon d’alimentation de type I (Australie) AMEP4648 EVOS, cordon d’alimentation de type L (Italie) AMEP4649 EVOS, cordon d’alimentation de type H (Israël) AMEP4708 EVOS, cordon d’alimentation de type D (Inde/Afrique du Sud) AMEP4782, cordon d’alimentation de type I (Chine, certifié CCC) AMEP4786 cordon d’alimentation de type J (Suisse)
    Spécification
    Spécification
    Microscope à fluorescence
    3,2 mégapixels, couleur, CMOS (2 caméras)
    M7000
    1,25X à 100X
    1920 x 1080 pixels
    Système d’imagerie EVOS M7000
    • Écran tactile couleur Dell haute résolution de 23 pouces avec résolution de 1 920 x 1 080 pixels
    • PC Dell externe avec processeur Intel Core i7-11700k, mémoire vive DDR4 de 32 Go, SSD NVME PCIe de 512 Go et carte graphique vidéo séparée NVIDIA Quadro RTX4000 de 8 Go sous Windows® 10, conçu pour fonctionner avec un moniteur à écran tactile et un microscope
    Kit d’accessoires EVOS M7000
    • Guide de démarrage rapide EVOS M7000
    • Lecteur USB 3.0 de 16 Go avec manuel d’utilisation
    • Alimentation universelle, 24 V, 5 A
    • 3 cordons d’alimentation pour Amérique du Nord (type B)*
    • Câble USB 3.0 de type A à B
    • Câble de port d’affichage à port d’affichage, 6 pi
    • Outil d’accès au cube
    • Lame d’étalonnage EVOS (AMEP4720)
    • Support de récipient avec rétention p
    EVOS™
    Neurobiologie, immuno-oncologie, imagerie des cellules vivantes, imagerie cellulaire 3D, analyse d’images assemblées haute résolution, immunohistochimie (IHC)
    LED
    Tourelle 5 positions
    LCD
    Température ambiante
    Promotions
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.