Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XSR Precision Balance, Standard Weigh Pan
Excellence XSR Precision Balances provide consistently reliable and accurate results. Easily navigate the 4.5 inch user-friendly touchscreen to save weighing methods and view recent results in the digital notepad. Compatible with our LabX software for secured data handling and customized reports.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30317501
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Les balances de précision XSR offrent une combinaison gagnante de performances fiables et de fonctionnement véritablement ergonomique. Même dans les conditions de pesée les plus difficiles, vous pouvez compter sur ces balances robustes pour vous aider à atteindre vos objectifs de productivité. Des performances fiables, des processus de pesée ergonomiques et un transfert de données facile garantissent des résultats précis que vous souhaitez rapidement et efficacement. Les balances XSR sont faciles et confortables à utiliser et protègent votre santé pendant vos tâches quotidiennes de pesée.
- Borne tactile couleur capacitif 4,3 po, compatible avec les gants
- Stockage des méthodes de pesée
- Bloc-notes de résultats intégré
- Interfaces multiples pour une connectivité et une exportation de données faciles : 4 x USB, 1 LAN, 1 RS232
- Connexion facile des périphériques : imprimantes, PC, lecteurs de codes-barres, commutateurs et capteurs
- Exportation des processus et des données de résultats vers XML ou Excel
- Profils de tolérance personnalisables, avec des paramètres de qualité et de pesée pré-définis
- Fonction d’avertissement MinWeigh
- Balance prête StatusLight™
- LevelControl : avertissement de niveau avec guide de mise à niveau graphique
- Réglage automatique programmable de la température et du temps (proFACT)
- Configuration potégée par mot de passe
- Protection contre les surcharges intégrée
- Matériaux résistants aux produits chimiques
- Conçu pour un nettoyage facile
Spécification
FDA 21 CFR partie 11 | |
4,1 kg | |
0,1 g |
Compatible USB, LAN, RS232 | |
Affichage graphique couleur | |
XSR4001S |