Learn More
Gibco™ Kit de transfection ExpiFectamine™ CHO
Ces réactifs de transfection cationique à haute efficacité, couplés à un activateur de transfection optimisé et une alimentation de culture, permettront d’obtenir le niveau d’expression protéique le plus élevé possible à partir de cellules ExpiCHO-S™ cultivées dans un milieu d’expression ExpiCHO™
1462.00€ - 55100.00€
Spécification
Classification | Exemptes de composants d’origine animale, définies chimiquement |
---|---|
Type de cellule | Cellules ovariennes, lignées cellulaires établies |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
Gamme de produits | Expifectamine™ |
Type de produit | Kit de transfection CHO |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476784
|
Gibco™
A29129 |
Ce kit comprend : Réactif ExpiFectamine™ CHO de 3,2 ml, séquence activatrice ExpiFectamine™ CHO de 6 ml, aliment pour animaux ExpiCHO de 330 ml |
1462.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15627878
|
Gibco™
A29130 |
Ce kit comprend : Réactif ExpiFectamine™ CHO de 32 ml, séquence activatrice ExpiFectamine™ CHO de 60 ml, aliment pour animaux ExpiCHO de 3,3 L |
12410.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17143069
|
Gibco™
A29131 |
Ce kit comprend : Réactif ExpiFectamine™ CHO de 160 ml, séquence activatrice ExpiFectamine™ CHO de 300 ml, aliment pour animaux ExpiCHO de 16,5 L |
55100.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Permet d’obtenir une efficacité de transfection supérieure à 90 % de la culture des cellules CHO en suspension à haute densité, avec un activateur de transfection et une alimentation de culture correspondants pour augmenter les performances de transfection et l’expression des protéines
- Nécessite un tiers à moitié moins d’ADN plasmide que d’autres réactifs de transfection tout en obtenant des performances d’expression supérieures
- Fournit des options pour trois protocoles d’expression transitoire pour une flexibilité maximale du travail tout en s’adaptant au même flux de travail global que celui utilisé par d’autres systèmes d’expression transitoire, tels que FreeStyle™ MAX CHO et Expi293™
- Produit des résultats de transfection solides et reproductibles, ce qui renforce votre confiance dans vos résultats
- Démontre une évolutivité linéaire des transfections à partir de volumes de culture allant de <1 ml à >10 L
Spécification
Exemptes de composants d’origine animale, définies chimiquement | |
Transfection basée sur les lipides | |
Kit de transfection CHO |
Cellules ovariennes, lignées cellulaires établies | |
Expifectamine™ | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.