Learn More
Ohaus™ Explorer™ Analytical Balance
High-performance, high-capacity, precise analytical scale with superior shock, spill, and splash resistance.
5375.00€ - 6545.00€
Spécification
Étalonnage | AutoCal&trade ; - Automatique |
---|---|
Type de connexion | RS232 (inclus)USB (inclus)Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) |
Capacité | 220 g |
Type d’affichage | Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile |
Précision affichage | 0,100000 mg |
Code produit | Marque | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15379032
|
Ohaus™
30061995 |
0,100000 mg | EX224/AD |
6545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11830113
|
Ohaus™
83021333 |
0,100000 mg | EX224M |
5375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Intelligent performance
- Optimized linearity and repeatability specifications and enhanced vibration filtering for better balance stability.
- Intuitive operation
- Large color touch-screen display, icon-driven application software that features 14 unique application modes, and a 3 level adjustable angle display make Explorer the easiest to use, most advanced balance in its class today.
- Ingenious design
- The base and display separate for maximum flexibility in any work area. Draftshield models isolate the weighing chamber to enhance stability and speed results while offering maximum accessibility to the weighing chamber through top-mounted side doors or through the versatile top door that flips or slides open. Hands-free entry is available with optional automated side doors.
- Practical features
- Explorer has up to four user-programmable touchless sensors to minimize cross contamination and wear and tear normally associated with repeated touching of the balance.
Spécification
AutoCal&trade ; - Automatique | |
220 g | |
0,100000 mg | |
chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) | |
Boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, Chambre de pesée en verre | |
2,000 s | |
15,50 in | |
9,10 in | |
90 mm | |
350,000 mm | |
393,00 mm |
RS232 (inclus)USB (inclus)Ethernet (disponible en tant qu'accessoire) | |
Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile | |
Adaptateur secteur, RS232, USB, Chambre de pesée | |
0,000200 g | |
0,000100 g | |
393,00 x 230,00 x 350,000 mm | |
393,00 mm | |
230,00 mm | |
13,80 in | |
15,50 in |