Learn More
Ohaus™ Balances de précision Explorer
Associez des caractéristiques modernes aux éléments de conception afin d’offrir une fonctionnalité inégalée aux balances hautes performances. Les balances de précision Ohaus™ Explorer permettent de simplifier les mesures de laboratoire, aussi complexes soient-elles.
4065.00€ - 6375.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2 |
---|---|
Type d’affichage | Écran graphique tactile VGA couleur, 4 fils |
Comprend | Borne, base de pesée, plateau de pesée de 180 x 210 mm |
Matériau | Plastique ABS, acier inoxydable, verre |
Dérive en sensibilité | 3 ppm/°C |
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11800133
|
Ohaus™
83021366 |
10,2 kg | EX10201M |
4065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11870123
|
Ohaus™
83021363 |
10,2 kg | EX10202M |
5975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11810123
|
Ohaus™
83021351 |
1,1 kg | EX1103M |
6375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11840123
|
Ohaus™
83021358 |
4,2 kg | EX4202M |
4430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11880113
|
Ohaus™
83021343 |
420 g | EX423M |
4470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ohaus™ Explorer™ comprend des applications avancées pour simplifier les mesures de laboratoire les plus complexes. Qu’il s’agisse de déterminer la différence entre le poids initial et le poids résiduel, ou de calculer la densité des solides et des liquides, Explorer™ met un terme aux calculs manuels et à l’enregistrement des données fastidieux. Grâce à l’écran haute résolution et à l’interface utilisateur innovante, la configuration de la balance et l’utilisation des applications deviennent un jeu d’enfant. Toutes les balances à 3 décimales sont équipées d’un pare-vent en verre.- Écran tactile VGA couleur multilingue haute résolution avec des icônes pour un fonctionnement simple
- Capteurs sans contact multifonctionnels et programmables pour garantir propreté, vitesse et sécurité
- Plusieurs modes d’application et une bibliothèque pour stocker des paramètres d’applications personnels
Spécification
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2 | |
Borne, base de pesée, plateau de pesée de 180 x 210 mm | |
3 ppm/°C | |
Balance de précision | |
Entrée adaptateur secteur : 100 à 240 VCA, 0,6 A, 50 à 60 Hz | |
50/60 Hz |
Écran graphique tactile VGA couleur, 4 fils | |
Plastique ABS, acier inoxydable, verre | |
10 °C à 30 °C | |
Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification | |
0,6 A |