Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en PS jetables, stériles
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène Corning™ Falcon™ sont emballées individuellement.
79.52€ - 269.28€
Spécification
Précision | ±3% |
---|---|
Bouchon d’aspirateur | Oui |
Certifications/Conformité | Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR |
Coefficient de variation | 1,5 % |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10058840
|
Falcon™
357521 |
1 ml | Jaune | 0,01 mL | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique |
234.51€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10189950
|
Falcon™
357507 |
2 mL | Vert | 0,01 mL | Conditionnement individuel, papier-plastique |
263.39€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10468312
|
Falcon™
357543 |
5 mL | Bleu | 0,1 ml | Conditionnement individuel, papier-plastique |
79.52€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10282371
|
Falcon™
357551 |
10 mL | Rouge | 0,1 ml | Conditionnement individuel, papier-plastique |
80.94€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10701942
|
Falcon™
357525 |
25 ml | Violet | 0,25 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique |
150.55€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10683282
|
Falcon™
357535 |
25 ml | Violet | 0,5 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique |
152.62€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10282441
|
Falcon™
357550 |
50 ml | Noir | 1 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique |
164.48€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10386931
|
Falcon™
357600 |
100 ml | Noir | 1 ml | Emballage individuel, emballage Advantage |
269.28€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Un trait d’alignement de graduation exclusif permet de mettre les graduations dans le champ de vision avant le retrait complet de l’emballage
- La surface intérieure freine la formation de ménisque, ce qui réduit les erreurs de lecture
- Précision de distribution totale des pipettes, ±3 %, avec un coefficient de variation de 1,5 %
- Les graduations négatives permettent une capacité supplémentaire
- Le bouchon en fibre de polyester permet d’éviter tout débordement
- Sans bande de grossissement
- Le codage couleur sur l’emballage et les anneaux de soufflage permet d’identifier facilement la taille
- Conditionnés individuellement dans un emballage en papier-plastique ou dans des emballages en papier/plastique thermoformés Advantage
- Les pipettes BD Falcon sont conçues pour simplifier votre travail. Leurs gros numéros à haut contraste facilitent la lecture des mesures dans la hotte. Les graduations inversées et négatives permettent d’augmenter le volume et le confort lors de la distribution de vos liquides.
- Les résines sont sélectionnées via toute une série de tests de toxicité de la pharmacopée américaine (USP) pour s’assurer que les produits ne contiennent pas de concentrations de substances bioactives pouvant potentiellement interférer avec les expériences biologiques.
- Un large choix de tailles et de styles est disponible pour maximiser le choix et la flexibilité, notamment les tailles 1-100 ml, les pipettes compactes et les pipettes agrandies. BD Falcon propose trois types de pipettes : pipettes sérologiques, pipettes d’aspiration et pipettes de transfert.
- La pipette innovante BD Falcon de 100 ml possède une capacité graduée de 115 ml pour le pipetage de grands volumes. Sa conception étagée unique vous offre un accès facile et aseptisé aux récipients à col étroit comme les flacons et les tubes, prévenant ainsi la formation de mousse et l’endommagement des cellules
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Spécification
±3% | |
Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR | |
Polystyrène | |
Étalon | |
Pipette sérologique |
Oui | |
1,5 % | |
Oui | |
±2% | |
Oui |