Learn More
Masque respirateur jetable FFP2
Respirateur jetable FFP2 pour protéger contre l’inhalation de gouttelettes et de particules. Disponible avec bandeau et sans valve d’expiration.
Marque: Medicom M52014-WH
10.23 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21639" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Alert:
Conformes à la
Ce produit est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité telles qu’elles sont prévues par la réglementation européenne (UE) 2016/425 pour l’EPI (équipement de protection individuelle).
Description
- Respirateur jetable FFP2 testé et certifié
- Sans vanne d’expiration
- Les bandeaux permettent un ajustement plus sûr, plus serré et plus confortable
- Les bandeaux rendent les lunettes plus confortables et sont largement compatible avec divers produits de protection oculaire
Spécification
Approuvé CE, EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR | |
Oui | |
Masque : Polypropylène ; Bandeau : Élastique synthétique ; Embout nasal : Métal et Polypropylène | |
Universal | |
Conditionnées en vrac |
Masque pour particule pliage à plat | |
FFP2 NR | |
Masque respiratoire pour particules avec double bandeau | |
Non | |
Non stérile |