Learn More
Filtre d’aide, Celite Hyflo Super-cel™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11435277
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
68855-54-9
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
68855-54-9
O2Si
60.083
MFCD00132803
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
Aide au filtrage, Celite Hyflo Super-cel, O2Si, numéro CAS 68855-54-9, 500 g, CHEBI:30563, 319-127-6, H319-H335-H350-H372
Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™ is used as a filtration agent, a functional filler in paints, plastics, paper, rubber, adhesives, catalysts, agricultural chemicals, pharmaceuticals and other chemicals, and a mild abrasive in polishes and cleaners. It is also used in clarifying liquids and oils, as an efficient thermal insulator; in manufacture of heat insulators, fire brick, and fire- and acid-proof packing materials; as an absorbent; in absorbent dynamite; as a solid carrier in chromatography; pozzolanic admixture in concrete mixes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’adjuvant de filtration, Celite Hyflo Super-cel, est utilisé comme agent de filtration, agent de remplissage fonctionnel dans les peintures, les plastiques, le papier, le caoutchouc, les adhésifs, les catalyseurs, les produits agrochimiques, les produits pharmaceutiques et autres produits chimiques, et comme abrasif doux dans les produits de polissage et les nettoyants. Il est également utilisé pour clarifier les liquides et les huiles ; comme isolant thermique efficace, dans la fabrication d’isolants thermiques, de briques réfractaires et de matériaux d’emballage résistants au feu et aux acides ; comme absorbant ; dans les matières absorbantes de la dynamite ; comme support solide en chromatographie ; comme adjonction pouzzolanique dans les mélanges de béton.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Filter aid, Celite Hyflo Super-cel™
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Merck Index 14,4973
Informations sur la solubilité Insoluble in water.