Learn More
Aide à la filtration, Celite™ 545, traitée au carbonate de sodium, calcinée au fondant, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15498335
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
disodique ; carbonate
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
MFCD00132803
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
disodique ; carbonate
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Celite filter aids maximize biodiesel yields as a result of improved filtration, dewatering, dewaxing and winterization. A medium to fine product for the filtration of most process streams including beer, cider, wines, water, low viscosity glues and organic chemicals and pharmaceuticals. for water purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le filtre de célite permet d’optimiser les rendements en biodiesel grâce à une meilleure filtration, à un assèchement, à un dessèchement et à une meilleure hivernage. Produit moyen à fin pour la filtration de la plupart des flux de procédés, notamment la bière, le cidre, les vins, l’eau, les colles à faible viscosité, les produits chimiques organiques et les produits pharmaceutiques. Pour la purification de l’eau.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Filter aid, Celite™ 545
Note relative au nom treated with sodium carbonate, flux calcined
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.