Learn More
Aide au filtrage, Celite AW Standard Supercel™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15409019
Click to view available options
Quantité:
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aide au filtrage Celite AW Standard Supercel« est utilisée pour les filtrations générales. Elle est également utilisée comme remplisseur fonctionnel dans les peintures, les plastiques, le papier, le caoutchouc, les adhésifs, les catalyseurs, les produits chimiques agricoles, les produits pharmaceutiques et d’autres produits chimiques,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Filter Aid, Celite AW Standard Supercel™
Odeur Odorless
Quantité 500 g
CAS 61790-53-2
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00132803
Merck Index 14,4973
Synonyme Celite 521AW, filter aid
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC dioxosilane
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563