Learn More
Aide à la filtration, Harborlite 800, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Filter aid, Harborlite 800 is used in multiple industrial applications such as chemical processing, mineral and lubrication oil production, biodiesel purification. It is also used for filtration performance in brewing, juices, wine, sugar syrups, edible vegetable and fish oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adjuvant de filtration, l’Harborlite 800 est utilisé dans plusieurs applications industrielles telles que le traitement chimique, la production d’huile minérale et de lubrification, la purification du biodiesel. Il est également utilisé pour les performances de filtration dans le brassage, les jus, le vin, les sirops sucrés, les huiles végétales alimentaires et les huiles de poisson.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Harborlite est une marque commerciale déposée de Harborlite Corportion.
Adjuvant de filtration, l’Harborlite 800 est utilisé dans plusieurs applications industrielles telles que le traitement chimique, la production d’huile minérale et de lubrification, la purification du biodiesel. Il est également utilisé pour les performances de filtration dans le brassage, les jus, le vin, les sirops sucrés, les huiles végétales alimentaires et les huiles de poisson.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Harborlite est une marque commerciale déposée de Harborlite Corportion.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Filter aid, Harborlite 800 |
Densité | 2.3 |
Quantité | 500 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |