Learn More
Fisherbrand™ Minuteur à affichage LCD avec compteur Nano
Affiche le chronomètre et le compte à rebours avec alarme, et l’heure. Le minuteur à affichage LCD Fisherbrand™ avec compteur Nano inclut une fonction de mémorisation pour une utilisation répétitive, des chiffres larges faciles à lire ainsi qu’un clip, un support et un aimant au sur la face arrière.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Includes: Pile deux ans, cllip, support, face arrière aimantée
Description
- Deux canaux de chronométrage, chacun avec une capacité de 23 heures, 59 minutes, 59 une seconde
- L’horloge fonctionne au format AM/PM ou 24 heures
- Alarme puissante de 60 secondes
- Fonction de mémoire pour une utilisation répétitive
- Chiffres larges très lisibles
- Clip, support et aimant sur la face arrière
Informations sur la commande
Dimensions : 2,5 × 2 × 0,88 po (L x l x H) (6,4 × 5,1 × 2,2 cm).
Spécification
Horloge / minuteur | |
Alarme puissante 60 s | |
2,5 x 2 x 0,88 po (6,35 x 5,08 x 2,23 cm) | |
6,35 cm | |
5,08 cm | |
2,23 cm |
23 heures 59 min 59 s | |
Numérique | |
2,5 in | |
2 po | |
0,88 in | |
Pile deux ans, cllip, support, face arrière aimantée |