Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres pour réfrigérateur Traceable™ Digital-Bottle™, modèle standard
Thermomètres pour réfrigérateur / congélateur Digital-Bottle innovants avec mesures MINIMALE/MAXIMALE
57.90€ - 96.45€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Comprend | Sonde en acier inox, support en plastique ABS, adhésif double face et Velcrotrade; et pile à l’oxyde d’argent remplaçable |
Longueur (métrique) | 117 mm |
Matériau | ABS |
Résolution | 0,1°C |
Code produit | Marque | Remplissage du flacon | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Remplissage du flacon | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11709745
|
Fisherbrand™
|
Glycol non toxique | Modèle standard |
96.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11729745
|
Fisherbrand™
|
Microbilles de verre | Modèle standard |
57.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11739745
|
Fisherbrand™
|
Glass Beads | Ultra Model |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11719745
|
Fisherbrand™
|
Nontoxic Glycol | Modèle Ultra |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les thermomètres pour réfrigérateur Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ affichent des lectures minimales et maximales sur toute période, et l’ensemble de l’unité est étanche
- Plage de températures : -22° à +122° F (-30° à +50° C)
- La résolution est de 0,1°
- La précision est de ±1,0°C / La précision du modèle Ultra est de ±0,4°C aux points testés
- Livrés avec certificat NIST
- La sonde en acier inox protège le capteur à thermistance haute précision
- Le flacon GRAS rempli de liquide reproduit les températures de l’échantillon liquide
- Le liquide GRAS est généralement reconnu inoffensif par la FDA (Food and Drug Administration) américaine
- Disponibles avec remplissage liquide ou remplissage de billes de verre
- Le support en plastique ABS résistant aux produits chimiques tient sur une étagère. Ses côtés peuvent également être fixés sur une paroi du réfrigérateur ou sur n’importe quelle paroi grâce à un Velcro, fourni de 2,25 x 2,25 x 1,25 po
Compliance
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
117 mm | |
0,1°C | |
102,05g | |
50°C | |
Numérique |
Sonde en acier inox, support en plastique ABS, adhésif double face et Velcrotrade; et pile à l’oxyde d’argent remplaçable | |
ABS | |
3,66 oz. | |
4,63 in | |
Congélateur, réfrigérateur, incubateur et chambre environnementale |