Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique Traceable™
Le module polyvalent de montage sur panneau s’enclenche ou peut être utilisé comme unité autonome.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05120kg
Code produit. 11789735
  • 49.20€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Sonde en acier inox avec câble long
  • Numéroté individuellement en série
  • Batterie
Description
Description
  • L’écran LCD à quatre chiffres est facile à visualiser et fait 0,75 po de haut
  • Enregistre les relevés enregistrés minimaux et maximaux sur une période donnée
  • La plage de températures répond à presque toutes les exigences de test : -58° à +572°F et -50 à +300°C La résolution est de 0,1° de -20° à +200° ; 1° en dehors de cette plage
  • La précision est de ±1°C entre -20° et +100°C
  • Le relevé est mis à jour toutes les secondes
  • L’affichage alterne entre les unités impériales et métriques
Informations sur la commande
Dimensions : 1,5 x 2,44 x 0,5 po (H x L x P), diamètre de la sonde : 0,14 po, longueur de la sonde (poignée comprise) : 2,75 po, longueur du câble : 10
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
2,43 x 2,43 x 0,5 po (6,2 x 6,1 x 1,3 cm)
Le module de montage sur panneau polyvalent s’enclenche dans sa position ou peut être utilisé en tant qu’unité autonome
1,3 cm
120 in
62 mm
7 cm
2,43 in
572°F
minus; 58°F
-58°F à +572°F
±1°°C
6,1 cm
0,14 in
0,75 po (H)
0,5 in
Sonde en acier inoxydable avec câble prolongateur, pile
2,75 in
304,8 cm
0,1°C
2,43 in
300°C
minus; 50°C
-50°C à +300°C
Numérique LCD