Learn More
Fisherbrand™ Minuteur avec horloge électronique Traceable™ : 10 heures
Minuteur de paillasse monocanal avec résolution de 1 seconde et précision de 0,01 %
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Includes: Pile AAA de deux ans, face arrière aimantée
Description
Le minuteur avec horloge électronique 10 h Fisher Scientific™ Traceable™ est un minuteur de paillasse monocanal avec une résolution de 1 seconde et une précision de 0,01 %.
- Rappel de mémoire
- Clavier complet
- Capacité de la minuterie : 10 h
- Affichage : LCD de 0,75 po de hauteur, lisible à 20 pi de distance
- Horloge / chronomètre avec indicateurs au format 12 h (AM / PM)
- Alarme : sonnerie puissante, 1 minute, mise sous silence automatique ou manuelle
- Réinitialisation de la mémoire
- Dimensions : 2,54 x 6,35 x 7,62 cm (L x l x H) (1 × 2,5 × 3 po)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Minuteur de paillasse | |
1 min. Sonore / visuelle | |
1 s | |
0,75 po | |
2,5 oz. | |
Pour des applications de minuterie à usage général |
10 h | |
plusmn; 0,01% | |
LCD | |
1,9cm | |
71 g | |
NIST, ISO 17025 |