Learn More
Fisherbrand™ Minuteur deux canaux à gros chiffres Traceable™ avec voyant LED clignotant
Chronométrage simultané de deux activités différentes
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.11520kg
Code produit. 11749795
  • 63.42€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Includes: Pile, face arrière aimantée, support béquille pliable / clip, orifice pour cordon, certificat Traceable™.
Description
Description
Chronométrage simultané de deux activités différentes. Le minuteur deux canaux à grands chiffres avec voyant LED clignotant Fisher Scientific™ Traceable™ propose un affichage LCD avec de grands chiffres de 0,63 po de haut, visibles depuis une distance de 20 pieds.
  • Deux canaux séparés : 99 heures 59 min, 59 sec à 1 sec.
  • Chaque canal dispose d’une alarme et d’un indicateur visuel distincts lorsque le décompte atteint zéro
  • Un voyant vert clignote pendant le compte à rebours ; Il devient rouge une fois que le décompte a atteint zéro et que l’alarme sonore se déclenche
  • Trois paramètres d’alarme sonore : fort, faible et silencieux
  • L’alarme peut être arrêtée ou se met automatiquement en silence au bout de 1 min.
  • Pour un chronométrage répétitif, la mémoire sur micropuce autorise deux comptes à rebours
  • Pour un chronométrage normal, la mémoire rappelle la dernière durée de compte à rebours
  • Face arrière aimantée, support béquille pliable et orifice pour cordon permettant le positionnement aisé de l’appareil
  • Précision : 0,01%
  • Résolution : 1 s
  • Informations sur la commande
    L x H x l : 3,5 x 3 x 0,63 po (8,9 x 7,6 x 1,6 cm) ; 3 oz (85 g)
    Compliance
    Traçable conformément aux normes établies par le NIST™ (National Institute of Standards and Technology) ; Certificat Traceable™ numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA
    Spécification
    Spécification
    Minuteur portatif / de paillasse
    Sonore / visuelle
    1 s
    3,5 x 0,63 x 3 po (8,9 x 1,6 x 7,6 cm)
    8,9 cm
    1,6 cm
    0,62 in
    1,57 cm
    85 g
    ISO 17025, A2LA, NIST
    99 heures 59 min 59 s
    0,0001
    LED
    3,5 in
    0,63 in
    3 in
    7,6 cm
    3 oz
    Pile, face arrière aimantée, support béquille pliable / clip, orifice pour cordon, certificat Traceable™.