Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ avec clip arrière
Clips sur votre blouse de laboratoire, votre ceinture, votre ordinateur portable, votre planchette à pince ou n’importe où
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Includes: Aimant, pile alcaline 1,5 an
Description
Clips sur votre blouse de laboratoire, votre ceinture, votre ordinateur portable, votre planchette à pince ou n’importe où. Le minuteur Fisher Scientific™ Traceable™ Clip-It compte à rebours, sonne et fonctionne comme chronomètre. L’alarme sonore retentit pendant 60 secondes ou peut être mise sous silence manuellement.
- Avec clip et face arrière aimantée
- Un canal de chronométrage et affichage sur une seule ligne
- Mode temporisation
- Durée de la minuterie : 100 heures à 1 s
- Précision : 0,01%
- Résolution : 1 s
- Alarmes : 1 min, mise sous silence automatique ou manuelle
- Affichage : LCD de 0,33 po de hauteur
- Dimensions : 5,1 x 3,8cm (L x l) (2 x 1,5 po)
Certifications
A Traceable™ certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Spécification
Minuteur portatif | |
1 min | |
1 s | |
Oxyde d’argent | |
0,3cm | |
14,17 g |
100 heures à 1 s | |
0,005 % | |
LCD | |
0,12 in | |
0,5 oz. | |
Aimant, pile alcaline 1,5 an |