Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres étanches / résistants aux chocs Traceable™
Choisissez entre un modèle étanche /anti-choc et un modèle étanche / résistant aux chocs
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05580kg
Includes: Pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de deux ans, boîtier en ABS solide, cordon, instructions
Description
Choisissez entre un modèle étanche / anti-choc et un modèle étanche / résistant aux chocs. Les chronomètres étanches / résistants aux chocs Fisher Scientific™ Traceable™ affichent l’heure du jour à la seconde près, AM/PM, la date et le jour de la semaine et sont parfaits pour une utilisation en laboratoire ou en usine.
Les deux unités chronomètrent 24 heures. Avec action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu. La résolution est de 0,01 seconde pour les 30 premières minutes ; les unités continuent ensuite à chronométrer jusqu’à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes par incréments de 1 seconde.
- Alarme de l’heure du jour
- Les chiffres font 0,375 po de haut
- Joint torique scellé avec boîtier en plastique ABS durable
- L’unité 06-662-56 étanche à trois atmosphères
- La précision est de 0,01 %
- Dimensions : 2,12 × 2,75 × 0,5 po (L x l x H) (5,4 × 6 × 1,3 cm)
- Poids net : 1 oz (28 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Étanche, résistant aux chocs | |
Heure | |
0,01 s | |
Étanche jusqu’à trois atmosphères | |
2,12 in | |
2,37 in | |
0,5 in | |
1,3 cm | |
1 oz | |
Pile à l’oxyde d’argent 2 ans, boîtier en plastique ABS solide, cordon, instructions | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 h | |
0,0001 | |
LCD | |
2,12 x 2,37 x 0,5 po (5,4 x 6 x 1,3 cm) | |
5,4 cm | |
6 cm | |
0,375 in | |
0,95 cm | |
0,028 kg | |
Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine |