Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté avec bouchons en polypropylène blancs
Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d’échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.
382.00€ - 458.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Feuille de métal à renfort de pâte |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1,12 in |
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12383317
|
Fisherbrand™
|
Bouchon à vis fixé | 0.67 oz |
458.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12393317
|
Fisherbrand™
|
Bouchon à vis séparé | 0,67 oz. |
382.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d’échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.
- Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x H (avec bouchon) : 28 x 61 mm (1,125 x 2,375 po). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
Spécification
Feuille de métal à renfort de pâte | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
2,37 in | |
0,67 oz. | |
PP | |
Flacons à scintillation | |
Oui |
1,12 in | |
28 mm | |
20 mL | |
Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté | |
20 mL | |
61 mm | |
GPI 22-400 |