Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté de 20 ml avec bouchons en urée blancs
S’adapte à tous les compteurs courants
341.00€ - 450.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1,12 in |
---|---|
Couleur | Blanc |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 20 ml |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12373317
|
Fisherbrand™
|
Bouchon à vis séparé | Plastique |
341.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12353317
|
Fisherbrand™
|
Bouchon à vis fixé | Feuille/liège |
450.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12363317
|
Fisherbrand™
|
Bouchon à vis séparé | Feuille/liège |
357.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
- Le verre sans potassium fournit constamment des comptages d’activité faibles et une excellente transmission de la lumière
- Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
Spécification
1,12 in | |
28 mm | |
20 ml | |
Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté | |
20 ml | |
61 mm | |
GPI 22-400 |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
2,37 in | |
0.67 oz | |
Urée | |
Flacons à scintillation | |
Oui |