Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD de 7 ml
Flacon à col large avec bouchon en polyéthylène blanc.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.82000kg
Code produit. 12371599
  • 371.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
Flacon à col large avec bouchon en polyéthylène blanc.
  • Dimensions : 17 x 54 mm
  • Finition filetage GPI 15-425
Informations sur la commande
Dans quatre plateaux de 250 flacons, avec un sachet en PE de 250 bouchons dans chaque plateau.
Spécification
Spécification
0,66 in
17 mm
7 ml
Large
0,23 oz.
Polyéthylène
54 mm
Flacons à scintillation
Blanc
HDPE
2,12 in
Plateau
7 ml
Bouchon à vis
250 flacons, 250 bouchons
GPI 15-425