Learn More
Fisherbrand™ Récolteur de cellules
Les récolteurs jetables permettent de retirer rapidement des couches de cellules
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Code produit. 11577692
  • 158.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 23-10-2024
Description
Les élévateurs jetables permettent de retirer rapidement des couches de cellules
Les récolteurs de cellules Fisherbrand sont utilisés avec des boîtes et des clusters de culture cellulaire pour éliminer les couches cellulaires rapidement. La conception monobloc et la lame ciselée permettent un meilleur contrôle tout en minimisant les dommages pendant le processus d’élimination des cellules.
  • Stérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage à ouverture facile
  • Lame en copolymère de polyéthylène avec bord incliné et ciselé
  • Maintien d’un contact uniforme avec la zone de croissance dans les boîtes de culture
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Élimination des couches cellulaires
Oui
7 in
17,78 cm
Récolteur de cellules
Stérile
Boîtes et clusters de culture cellulaire
0,7 in
2 cm
Incliné et ciselé