Learn More
Fisherbrand™ Grattoirs de cellules
Prélèvent facilement les cellules des flacons de culture tissulaire
461.00€ - 496.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour tout un éventail de récipients de culture cellulaire |
---|---|
Matériau de la lame | Copolymère de polyéthylène |
Type de produit | Grattoir de cellules |
Matériau | Polystyrène (poignée) |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de lame | Longueur (impériale) de la poignée | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de lame | Longueur (impériale) de la poignée | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11597692
|
Fisherbrand™
|
0.7 in | 10 po | Petit modèle |
461.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11587692
|
Fisherbrand™
|
1.18 in | 15 in | Grand format |
496.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Easily harvest cells from tissue culture flasks
Les grattoirs de cellules Fisherbrand sont appropriés pour une grande variété de récipients pour culture cellulaire. La poignée et la lame à la conception unique limitent les dommages causés par le processus de récolte.
- Stérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage à ouverture facile
- Apyrogènes
- La lame en copolymère de PE pivote pour permettre un contact régulier avec la surface de croissance
- La poignée rainurée en PS offre une préhension sûre et un meilleur contrôle
- Un joint flexible entre la lame et la poignée facilite la pénétration dans le récipient
- La lame pivotante améliore le contrôle de la position à régler pour les angles difficiles pendant la récolte des cellules
Spécification
Pour tout un éventail de récipients de culture cellulaire | |
Copolymère de polyéthylène | |
Grattoir de cellules | |
Polystyrène (poignée) |