Learn More
Fisherbrand™ Tamis cellulaires
Stériles et prêts à l’emploi pour la filtration des échantillons de cellules primaires et de cellules souches. Les tamis jetables sont universels et s’adaptent à la plupart des tubes coniques de 50 ml. Disponibles en trois tailles de mailles à code couleur.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.33750kg
Description
Isolez rapidement les cellules primaires pour suspensions à une seule cellule en utilisant des tamis cellulaires Fisherbrand™. Stériles et prêts à l’emploi pour la filtration des échantillons de cellules primaires et de cellules souches. Les tamis jetables acceptent la plupart des tubes coniques 50 ml. Disponibles en trois tailles de mailles à code couleur.
Isolez rapidement les cellules primaires- Alternative plus rapide et plus simple à la filtration de gaze
- Dissocie de façon fiable les cellules des agrégats ou des tissus primaires
- Obtenez systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme
- Idéal pour la préparation de :
- suspensions cellulaires uniques de cellules souches et de cellules primaires (sang, tissus, cancer)
- Échantillons pour cultures cellulaires primaires et immunogènes
- Stocks de congélation
- Filtration des protéines agglutinantes produites dans le sérum d’inactivation
- Maillage de nylon robuste avec pores espacés uniformément pour des résultats cohérents
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et non cytotoxiques pour maintenir l’intégrité des échantillons
- Inclut un rebord allongé pour une manipulation plus facile avec des forceps
- Cadre en PP moulé à code couleur avec languette facilitant la manipulation et l’identification
- Conditionnement individuel, prêt à l’emploi et jetable
Spécification
Nylon | |
Bleu | |
Tamis cellulaire | |
Tous les tubes coniques de 50 ml |
Oui | |
PP | |
Stérile | |
40μm |