Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre de l’EPA
Conditionnés en plateaux compartimentés
447.00€ - 490.85€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1.1 in. |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Borosilicate Glass |
Hauteur (impériale) | 3.74 in. |
Comprend | 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps |
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11553552
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 40 ml |
447.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11563552
|
Fisherbrand™
|
Amber | 40 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Flacons en verre pour le prélèvement d’échantillons d’eau et de sol pour l’analyse des composés organiques volatils.
- Flacons transparents en verre borosilicaté pour l’analyse générale ; flacons ambrés pour les matériaux photosensibles
- Filetage GPI, 24-400
Compliance
Pré-nettoyés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière d’analyse des composés organiques volatils
Spécification
1.1 in. | |
Borosilicate Glass | |
0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps | |
Screw Cap | |
EPA |
28 mm | |
3.74 in. | |
Polypropylene | |
3.17 mm | |
Vial |