Learn More
Fisherbrand™ Étaleurs de cellules en L
Idéal pour l’étalement des cultures bactériennes sur plaques de gélose
17.90€ - 77.55€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type de produit | Étaleur de cellules |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Plaque de culture sur gélose |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15615467
|
Fisherbrand™
|
Étaleur de cellules | L’étaleur de cellules est fourni en conditionnement de 10 par sachet, 50 sachets par boîte |
77.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15625467
|
Fisherbrand™
|
Étaleur de cellules | L’étaleur de cellules est fourni en conditionnement de 1 par sachet, 100 sachets par boîte |
17.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour l’étalement des cultures bactériennes sur plaques de gélose
- Jetable
- La surface d’étalement lisse avec un léger angle vers le haut réduit le risque d’endommager l’échantillon de gélose
- La forme en L permet une application sur l’ensemble de la surface de la plaque ou de la boîte de Petri
- Le PP de couleur bleue préstérilisé permet de ne pas avoir à effectuer de stérilisation en autoclave ou à la flamme
Spécification
Bleu | |
Étaleur de cellules | |
Plaque de culture sur gélose | |
Oui |
Polypropylène | |
Stérile | |
En L | |
Idéal pour l’étalement uniforme des cultures bactériennes, la surface d’étalement lisse avec un léger angle vers le haut réduit le risque d’endommager l’échantillon de gélose |