Learn More
Fisherbrand™ Anses d’inoculation en nichrome/aluminium
Les anses d’inoculation Fisherbrand en nichrome/aluminium sont constituées d’une anse en fil de nichrome montée sur un manche en aluminium. Les anses d’inoculation sont utilisées pour introduire des micro-organismes dans un milieu de culture.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Les anses d’inoculation Fisherbrand en nichrome/aluminium sont constituées d’une anse en fil de nichrome montée sur un manche en aluminium. Les anses d’inoculation sont utilisées pour introduire des micro-organismes dans un milieu de culture.
- Les anses d’inoculation Fisherbrand™ en nichrome/aluminium sont fournies avec un manche en aluminium standard
- Le manche en aluminium est disponible dans un format isolé ou non isolé
- Les anses d’inoculation sont disponibles dans divers calibres, tailles de trous de anse et types de fils pour répondre aux nombreuses exigences de laboratoire.
- Idéal pour la sélection, l’inoculation ou le transfert d’échantillons microbiologiques
- Les anses glissent le long des surfaces de gélose sans couper ni déchirer le matériau/échantillon
- Refroidit rapidement après stérilisation
- Longueur du manche : 8 po (203 mm)
- Passivé(e)
- Autoclavable jusqu’à 135°C ; Peut être stérilisé par irradiation gamma/EtO
- Sans latex
- Produit selon les normes ISO 9002, BPF, BPFa
Spécification
3,93 in | |
Aluminium et nichrome | |
Argent | |
25 G | |
8 po |
Stérile | |
10 cm | |
Anse d’inoculation | |
Tapered end aluminum handle | |
20,3 cm |