Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Micropoint à paroi fine SureOne™, universelles
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles
19.75€ - 71.75€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 2 in |
Type de pointe | Adaptation universelle |
Code produit | Marque | Couleur | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11943436
|
Fisherbrand™
TTW110RNS-FIS |
Naturel | Rack à charnière | Stérile |
61.05€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11933436
|
Fisherbrand™
TTW110RN-FIS |
Naturel | Rack à charnière | Non stérile |
54.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11953436
|
Fisherbrand™
TTW110RLN-FIS |
Naturel | Recharge | Non stérile |
70.35€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11538422
|
Fisherbrand™
TTW110N-FIS |
Naturel | En vrac | Non stérile |
20.15€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11983436
|
Fisherbrand™
TTW110RS-FIS |
Jaune | Rack à charnière | Stérile |
60.65€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11973436
|
Fisherbrand™
TTW110R-FIS |
Jaune | Rack à charnière | Non stérile |
48.15€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11993436
|
Fisherbrand™
TTW110RL-FIS |
Jaune | Recharge | Non stérile |
71.75€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11963436
|
Fisherbrand™
TTW110-FIS |
Jaune | En vrac | Non stérile |
19.75€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles
- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
- Toutes les pointes sans filtre en vrac et non stériles en rack sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
- Volume : 1 à 200 μl
- Longueur hors tout : 2 po
- Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
- Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
- Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
- Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
- Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
- Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe, le numéro de lot
- Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
- Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
- Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format à 96 puits
- La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
- Informations sur le produit affichées sur la boîte
- Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
- Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
- Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
- La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
Spécification
1 à 200 μl | |
Autoclavable | |
Adaptation universelle | |
SureOne™ |
Sans filtre | |
2 in | |
Pipeteur universel | |
Polypropylène |