Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Traceable™ pour vaccins
Permet de contrôler la température du vaccin dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’un capteur intégré protégé contre les températures
103.00€ - 131.00€
Spécification
Remplissage du flacon | Glycol |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
À utiliser avec (application) | Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs |
Hauteur (impériale) | 0,75 po |
Hauteur (métrique) | 19 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Taille de flacon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Taille de flacon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11749745
|
Fisherbrand™
|
Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur avec flacon de 5 ml | 5 ml |
103.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11873460
|
Fisherbrand™
|
Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur avec flacon de 10 ml | 10 mL |
131.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Permet de contrôler la température du vaccin dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’un capteur protégé contre les températures intégré. Le thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Fisherbrand™ Traceable™ pour vaccins comprend une sonde scellée dans un flacon rempli d’une solution de glycol qui isole le capteur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
- L’affichage triple affiche simultanément les températures min / max et actuelle, commutables °F/°C
- Le flacon isole le capteur des changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- 15-077-720 contient un flacon de 5 ml conçu pour les vaccins ; 06-664-11 contient un flacon de 10 ml
- Le flacon en verre rempli de glycol imite la température du vaccin et s’adapte aux plateaux
- La sonde est scellée dans une solution de glycol qui isole le capteur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Le micro-câble de dix pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
- La mémoire minimale / maximale surveille les mesures minimale et maximale pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période
- L’alarme est programmable par incréments de 1°, retentit en continu lorsque la température dépasse / tombe en dessous des points de consigne et peut être désactivée manuellement
- Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et résistant aux chocs
- Plage de températures : -50 à +70°C/-58 à +158°F
- Résolution : 1° précision : ±1C
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il procure la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Specifications
Glycol | |
Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs | |
19 mm | |
70 mm | |
Plastique ABS | |
4 oz | |
158°F | |
- 58°F | |
-58°F à +158°F | |
AA Alkaline (1) | |
Numérique LCD |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,75 po | |
10 in | |
25,4cm | |
1°C | |
2,75 in | |
70°C | |
- 50°C | |
-50°C à +70°C | |
±1°C |