Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure du pH / des mV FiveEasy™ F20
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de pH / mV de grande qualité par simple pression d’un bouton
Marque: Mettler Toledo™ 30266658
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Includes: Guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Description
- Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
- Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
- Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 po pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
- Étalonnage linéaire en trois points (max.) avec quatre groupes de tampons prédéfinis
- Entrées des capteurs BNC, Cinch, NTC 30 kilohm
- Comprend une sortie analogique, l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Gamme de pH : 0,00 à 14,00
- Résolution de pH : 0,01
- Précision du pH : + 0,01
- Gamme mV : 2000 à 2000 mv
- Résolution des mV : 1 mV
- Précision mV : ± 1 mV
- Plage de températures : 0° à +100°C (32°F à 212°F)
- Résolution de la température : 0,1°C
- Précision de la température : 0,5°C
- Taille de la mémoire : étalonnage actuel
- Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
- Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
- Poids : 0,63kg (1,4 lb)
- Instrument de mesure F20 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
- Kit standard F20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
Spécification
FiveEasy F20-Basic | |
± 1 | |
Guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH | |
Linear | |
0.01 | |
1mV | |
32° à 212°F | |
LCD | |
BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms | |
0.63 kg | |
ATC et MTC | |
100/240 V |
±0,01 | |
0,5°C | |
Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit | |
0.00 à 14.00 | |
2000 à 2000 | |
0°C à 100°C | |
0.1°C | |
Étalonnage actuel | |
22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in) | |
1.4 lb | |
Instrument de mesure F20 uniquement | |
50/60 Hz |