Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveGo™ F2
Cet instrument de mesure portatif effectue des mesures de pH / mV fiables et de grande qualité par simple pression d’un bouton
Marque: Mettler Toledo™ 30266889
588.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.97650kg
Includes: Capteur LE438 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH
Description
Différentes combinaisons d’instruments de mesure, de capteurs et d’accessoires portatifs sont disponibles et conviennent parfaitement à des applications ou des échantillons spécifiques.
- Boîtier ABS robuste et étanche IP67
- Grand écran LCD bien structuré à segments de 3,1 po pour une meilleure visualisation
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
- Conception ergonomique offrant un confort pour les petites et les grandes mains
- Le support béquille pliable offre une vision optimale lorsqu’il est placé sur une paillasse de laboratoire
- Résiste aux environnements humides et exigeants
- Mallette de transport compacte incluse
- Étalonnage en trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
- Compensation automatique et manuelle de la température
- Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
- Entrées de capteur Cinch, BNC
- Idéal pour les applications mobiles en laboratoire, en ligne ou l’extérieur
- Gamme de pH : 0,00 à 14,00
- Résolution de pH : 0,01
- Précision du pH : ±:0,01 mV
- Gamme mV : –1999 à 1999 mV
- Résolution mV : 1 mV
- Précision mV : ± 1 mV
- Plage de températures : 0° à +100°C (32° à 212°F)
- Résolution de la température : 0,1°C
- Précision de la température : ± 0,5°C
- Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Heures de fonctionnement : >200 heures
- Alimentation électrique : 4 x 1,5 V AAA LRO3 ou 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
- Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
- Poids : 0,26 kg (0,5 lb.)
- Instrument de mesure F2 uniquement : Convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
- Kit F2 Food : Convient pour les échantillons solides et semi-solides comme la viande, les fruits, le fromage, etc.
- Kit F2 Field : Convient pour une large gamme d’échantillons aqueux généraux et pour les mesures sur le terrain
- Kit F2 Standard : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux, notamment les émulsions et les suspensions
Spécification
± 1 | |
Capteur LE438 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH | |
0.00 à 14.00 | |
1mV | |
0.1° | |
200 mesures, étalonnage actuel | |
18.8 × 7.7 × 3.3 cm (97.4 × 3 × 1.3 in) | |
0.5 lb | |
Kit F2 Standard |
±0,5°C | |
Pour une large gamme d’échantillons aqueux généraux, notamment les émulsions et les suspensions | |
0.01 | |
3 | |
LCD | |
BNC, Cinch | |
0.26 kg | |
ATC et MTC |