Learn More
Sartorius Porte-échantillon flexible, pour balances Cubistrade;
À utiliser avec les balances Cubis. Q-Grip est un support à taille unique flexible et adaptable pour flacons, tubes à essai, récipients de réaction ou filtres (jusqu’à 120 mm) pour toutes les balances semi-micro et balances analytiques Cubis.
Marque:  Sartorius YFH01MS
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11777624
  • 279.00€ / 1 pièce
En stock
Description
pInclut :/pulliPlaque/liliSupports de filtre (2)/liliPorte-flacons (2)/liliSupport de plateau/liliVis de serrage et écrou/li/ulpnbsp;/ppRemplace le plateau de pesée d’origine et est uniquement destiné aux balances Cubis avec une lisibilité de 0,1 et 0,01 mg./p
Spécification
Spécification
Récipients et filtres de balances semi-micro Cubis
Support de flacon de pesée