Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de lingettes sur support au sol
Utilisez ce distributeur mobile pour distribuer rapidement et facilement des lingettes en papier à partir d’un grand rouleau. Le distributeur de lingettes avec support au sol Kimberly-Clark Professional™ est un grand distributeur robuste en acier tubulaire bleu qui peut être déplacé comme une unité autonome. Le distributeur est idéal pour les zones d’alimentation très fréquentées et contribue au maintien des normes d’hygiène.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 6154
48.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Description
Kimberly-Clark Professional™ offre une gamme de distributeurs de lingettes autonomes, mobiles et montables pour des rouleaux de serviettes en papier large afin d’améliorer l’hygiène et de réduire les coûts.Spécification
Distributeur de lingettes sur support au sol | |
96 x 51,50 x 55 cm | |
51,5 cm | |
Autonome | |
Distributeur en acier tubulaire |
Bleu | |
96 cm | |
55 cm | |
Pour préserver l’hygiène | |
1 de chaque |