Learn More
Gibco™ Agent antimousse AOF irradié (absence de composants d’origine animale) FoamAway™
Agent antimousse AOF irradié (absence de composants d’origine animale) FoamAway™
285.00€ - 768.00€
Specifications
Classification | Aucun composant d’origine animale |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante.Bien agiter avant utilisation.Ne pas filtrer. |
Type de culture | Culture cellulaire en suspension |
À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
Gamme de produits | Gibco™ |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10478853
|
Gibco™
A1036902 |
1 sachet |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10175604
|
Gibco™
A1036901 |
1 sachet |
768.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15762496
|
Gibco™
A1036901 |
1 sachet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’agent anti-mousse AOF (animal origin-free, exempt de composants d’origine animale) irradié FoamAway™ est un agent anti-mousse prêt à l’emploi conçu pour offrir des performances et une commodité optimales en matière d’élimination de mousse dans votre système de culture cellulaire. Il est prédilué, préstérilisé et conditionné pour se connecter directement à votre bioréacteur sans autre traitement nécessaire.Specifications
Aucun composant d’origine animale | |
Culture cellulaire en suspension | |
Gibco™ | |
Sans rouge de phénol | |
Température ambiante |
Conserver à température ambiante.Bien agiter avant utilisation.Ne pas filtrer. | |
Culture cellulaire | |
Agent anti-mousse | |
1 sachet | |
Liquide |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.