Learn More
Velp Scientifica™ Incubateur refroidi FOC 200E Connect
Le thermostat réfrigéré de classe A+ est doté d’un système de thermorégulation à réglage automatique pour garantir une homogénéité et une stabilité thermiques optimales.
Marque: Velp Scientifica™ F10300542
2133.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22996" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 43.00000kg
Description
Thermorégulation et stabilité:
- Le système de thermorégulation à réglage automatique garantit une homogénéité et une stabilité thermiques optimales (±0,5°C).
- Température d’incubation et plage de travail sélectionnables de 3°C à 50°C.
- Température uniforme grâce à la technologie de ventilation VELP.
- Système de refroidissement écologique à efficacité énergétique de classe A+.
- Faibles coûts d’exploitation.
Fiable et facile à contrôler:
- Interface numérique intuitive avec trois touches pour une configuration facile de l’instrument.
- Accepte jusqu’à 4 systèmes de respiromètre VELP (4 capteurs DBO système 6 ou 1 capteur DBO système 10).
- Prises internes pour alimenter les appareils.
- Surveillance constante conformément aux BPL (bonnes pratiques de laboratoire).
- Durée d’enregistrement réglable (en cas de connexion à VELP Ermes et TempSoft™).
- TempSoft™ (en option) intègre des seuils d’alarme haut/bas.
- Étalonnage simple et rapide.
- Volume total de 200 litres.
Moniteur avec Velp Ermes:
- Réduisez les tâches manuelles quotidiennes et les opérations répétitives grâce au contrôle en temps réel de FOC Connect de n’importe où.
- Accédez aux journaux des données pour améliorer la reproductibilité et la productivité.
- Des notifications et alertes immédiates permettront aux utilisateurs d’être toujours informés de l’état de leur analyse.
- Bénéficiez de mises à jour logicielles et d’une assistance ad hoc immédiate, sans avoir besoin de techniciens spécialisés.
Contrôle via le logiciel TEMPSoft™:
- Contrôlez jusqu’à 10 FOC Connect à la fois.
- Configurez les rampes de travail (durées et températures différentes) et le point de consigne souhaité.
- Surveillez la température interne avec un graphique dédié.
- Exportez les données en plusieurs formats.
- Stockez les données d’essai conformément aux BPL (bonnes pratiques de laboratoire).
Specifications
44.6 gal. | |
10 kg | |
Blanc | |
169 L | |
Pas d’éclairage | |
Néant | |
3°C à 50°C | |
Métal | |
Non | |
±0,5°C | |
25 mois | |
50 in. | |
1263 mm | |
21,7 in. | |
550 mm | |
110,2 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
22 lb. | |
Déclaration de conformité CE | |
Non autoclavable | |
Plastique | |
3 | |
UE, Royaume-Uni en option | |
Numérique, 3 chiffres | |
1 | |
±0,5°C | |
±0,5°C | |
550 x 540 x 1263 mm | |
3.5 ft. | |
1070 mm | |
13.8 in. | |
350 mm | |
50 kg | |
230 V |